Fortfahren mit
1.28223
Aluminiumchlorid-Hexahydrat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Synonym(e):
Aluminium chloride hexahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
AlCl3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.43
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Al](Cl)(Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Aluminium chloride is a commonly used ingredient in pharmaceutical applications. Within these applications, Aluminium chloride has been used primarily in topic formulations.
Packaging
1282231001 (Plastic bottle); 1282228026 (Double PE bag in plastic drum)
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminiumchlorid-Hexahydrat
target_organs
Lungs
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
supp_hazards
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung