Merck
1.24807
Millipore
6-(Furfurylamino)purine
for biochemistry
Synonym(e):
Kinetin, Furfuryladenin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
208-382-2
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
pH-Wert
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, filtered suspension)
mp (Schmelzpunkt)
265-270 °C
Schüttdichte
360 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[nH]1c2c(nc1)ncnc2NCc3[o]ccc3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChIKey
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable