Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 490,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
47101516
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentechnique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Turbiquant™ 1500 T, for use with Turbiquant™ 3000 T
storage temp.
2-30°C
General description
1500 T, 3000 T Turbiquant™
The lamp in the Turbiquant 1500 T and 3000 T can be replaced if necessary. Only use the lamp that is intended for use with your instrument. For other turbidimeters please choose the respective lamp.
Legal Information
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:100-1:200 | technique(s) western blot: 1 μg/mL | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL |
| compatibility for use with Turbiquant™ 1500 T, for use with Turbiquant™ 3000 T | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
microbialanalysis | - | - | - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lamp
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1183380001 | 04022536693743 |