ZLXUVL2L1
Bakterizide UV-Lampe
Reduces bacterial count of purified water in high volume water systems
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
NB.33
Allgemeine Beschreibung
Diese bakterizide UV-Lampe ist zum Reduzieren der Bakterienzahl in Reinwasser vor der Abgabe zur Verwendung konzipiert. Vor der Abgabe wird Reinwasser am Entnahmepunkt des Wassersystems durch diese UV-Lampe desinfiziert und filtriert. Die UV-Lampe emittiert bei 254 nm, für bakteriensensitive Anwendungen.
Anwendung
UV-Ersatzlampe zur Verwendung mit hochvolumigen Systemen.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.