Fortfahren mit
Z370673
Biohazard waste container
capacity 57 L (15 gal)
Synonym(e):
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags, Nalgene 6370-0015
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 662,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6370-0015
Packaging:
pack of 1 ea
€ 662,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 6370-0015
O.D. × H
34 cm (13.25 in.) × 74 cm (29 in.)
capacity
57 L (15 gal)
General description
Biohazardous Waste Containers are ideal autoclavable polypropylene containers for secondary containment of biohazardous waste materials.
Convenient one-step sterilization; no need to remove bag. Port opening in cover allows one-handed disposal of materials; limits exposure to infectious waste. Holds standard sized autoclave bags. Will not rust, dent or puncture.
Features and Benefits
  • Autoclavable
  • Convenient one-step sterilization
  • Will not rust, dent or puncture
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS1002BHS1002CHS1002A
description
capacity 57 L (15 gal)
description
H × W × thickness 600 mm × 415 mm × 2.0 mm, transparent polypropylene (with blue biohazard labeling )
description
H × W × thickness 810 mm × 610 mm × 2.0 mm, transparent polypropylene (with blue biohazard labeling )
description
H × W × thickness 660 mm × 310 mm × 2.0 mm, transparent polypropylene (with blue biohazard labeling )
manufacturer/tradename
Nalgene 6370-0015
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1002B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1002C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1002A
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of -200 bags (4 packs of 50 bags)
O.D. × H
34 cm (13.25 in.) × 74 cm (29 in.)
O.D. × H
-
O.D. × H
-
O.D. × H
-
capacity
57 L (15 gal)
capacity
-
capacity
-
capacity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biohazard waste container
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)