Merck
1.17276
Millipore
Eindeck-Kit
To upgrade of standard MAS-100 NT® and MAS-100 NT® Ex samplers with HEPA H13 filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41103403
Agentur
non-compendial
Beschreibung
starter kit
Leistungsmerkmale
filter
Hersteller/Markenname
MAS-100 NT®
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
configured for MAS-100 NT® Ex
configured for MAS-100 NT®
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Montagekit für Filter ermöglicht die Nachrüstung von standardmäßigen MAS-100 NT®- und MAS-100 NT® Ex-Luftkeimsammlern mit einem HEPA-H13-Filter. Falls die Luftkeimsammler in Reinräumen unterschiedlicher Klassen verwendet werden, besteht ein geringes Risiko, dass Partikel in einem Gerät übertragen werden. In diesem Fall verhindert die Nachrüstung mit einem HEPA-H13-Partikelfilter am Abluftausgang jede mögliche Eintragung von Partikeln aus stärker in weniger stark verunreinigte Bereiche. Die Filtrationseffizienz von 99,95 % wurde unter ungünstigsten Bedingungen verifiziert und bleibt auch nach einer langen Nutzungsdauer von 1 Jahr unter normalen Bedingungen (10 Luftkeimproben zu je 1.000 Liter täglich) erhalten. In der Studie wurde keine signifikante Auswirkung auf die Kalibrierung des Geräts festgestellt. Das Set kann einfach in wenigen Schritten am Abluftausgang des Luftkeimsammlers montiert werden. Zur Erleichterung der Abläufe wird empfohlen, die Nachrüstung mit dem Montageset für Filter zum Zeitpunkt der jährlichen Kalibrierung/Anpassung des Luftkeimsammlers vorzunehmen. Außerdem wird empfohlen, den Filter selbst einmal jährlich auszutauschen und durch einen HEPA-H13-Filter (74 mm) für MAS-100 NT®/MAS-100 NT® Ex mit Filter zu ersetzen.
Anwendung
Das Montagekit für Filter wird verwendet mit MAS-100 NT® oder MAS-100 NT® Ex. Bei der Luftkeimsammlung in Raumluft verhindert es eine Übertragung von Verunreinigungen von stärker in geringer kontaminierte Bereiche. Luftkeimsammler werden verbreitet in pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt. Darüber hinaus ist in Kapitel 797 des USP-NF (National Formulary) für Compounding-Apotheken eine aktive Luftkeimsammlung in den Bereichen der Stufe 5 und höher vorgeschrieben.
Komponenten
Filteradapter mit Schrauben, HEPA-H13-Filter (74 mm), Sechskantschlüssel
Rechtliche Hinweise
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG