Fortfahren mit
1.15974
Elastica-van-Gieson-Färbe-Kit
suitable for histology, for connective tissue
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 696,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116124
€ 696,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for human-medical cell diagnosis )
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology, histology
storage temp.
2-8°C
General description
Das Elastika-van-Gieson-Färbekit für Bindegewebe ist ein gebrauchsfertiges Färbekit, das in der humanmedizinischen Zelldiagnostik Anwendung findet. Es wird hauptsächlich zur Darstellung von elastischen Fasern in Gewebeschnitten, wie beispielsweise histologischen Schnitten der Leber, der Niere, des Darms oder der Plazenta eingesetzt.
Zur Darstellung von elastischen Fasern in Gewebeschnitten sind verschiedene Färbemethoden gebräuchlich. Brillante Färbeergebnisse liefert die Verwendung der Resorcin-Fuchsin-Lösung nach Weigert in Verbindung mit der Pikrofuchsin-Lösung nach van Gieson (Artikelnummer 1.00199) und der Kernfärbung mit der Eisenhämatoxylin-Lösung nach Weigert (Artikelnummer 1.15973). Diese Lösungen wurden jetzt im Elastika-van-Gieson-Kit zum Nachweis von elastischen Fasern in histologischen Schnittpräparaten kombiniert. Das Kit enthält ein Set aus vier gebrauchsfertigen Lösungen und färbt die Zellkerne schwarz-braun, elastische Fasern schwarz, das Kollagen rot, sowie die Muskulatur gelb an.
Die Packung ist für 400–500 Anwendungen ausreichend.
Das Elastika-van-Gieson-Kit kann im klinischen Labor für die Diagnostik verwendet werden, da es als IVD-Produkt die CE-Kennzeichnung trägt. Weitere Informationen können der Gebrauchsanweisung entnommen werden. Sie kann von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.005911.15973ECM590
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology, histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
application(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
dilution
(for human-medical cell diagnosis )
dilution
-
dilution
(for nuclear staining in histology)
dilution
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3