Fortfahren mit
1.14548
Sulfate Cell Test, photometric
photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sulfat-Küvettentest, photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
sulfate
measuring range
5-250 mg/L (SO42-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch, 5–250 mg/l (SO42-), Spectroquant®
Die Methode ist analog zu EPA 375.4, APHA 4500-SO4 2- E und ASTM D516-11.
Dieser Spectroquant® Sulfat-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Sulfat-Gehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: Sulfat-Ionen reagieren mit Barium-Ionen, um schwach lösliches Bariumsulfat zu bilden. Die daraus resultierende Trübung wird photometrisch gemessen (turbidimetrisches Verfahren).
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.006171.145641.14394
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
detection method
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
detection method
photometric (Ellman’s reagent)
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfite
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
5-250 mg/L (SO42-)
measuring range
50-500 mg/L (SO42-)
measuring range
100-1000 mg/L (SO42-)
measuring range
1.0-20.0 mg/L (SO32-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
application(s)
agriculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
application(s)
agriculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
beverage testing
boiler and cooling water
food testing
mineral water
wastewater
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfat-Küvettentest
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometrische oder turbidimetrische Bestimmung nach der Wasserextraktion/Fusionsschmelze
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting
Artikel
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114548000104022536155692