Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 162,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Aluminium-Küvettentest, photometric, 0.02-0.50 mg/L (Al), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
aluminium
measuring range
0.02-0.50 mg/L (Al)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric ( Chromazurol S )
storage temp.
15-25°C
General description
Diese Methode entspricht APHA 3500-Al B und DIN ISO. 10566.
Dieser Spectroquant Aluminium-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Aluminiumgehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In leicht sauren, acetatgepufferten Lösungen reagieren Aluminiumionen mit Chromazurol S und bilden eine blau-violette Verbindung, die photometrisch nachgewiesen werden kann.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) aluminium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) cobalt | specific analyte(s) oxygen |
| detection method photometric ( Chromazurol S ) | detection method photometric (Indophenol blue) | detection method photometric (Nitroso-R salt) | detection method photometric (mod. Winkler method) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.02-0.50 mg/L (Al) | measuring range 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+) | measuring range 0.05-2.00 mg/L (Co2+) | measuring range 0.5-12.0 mg/L (O2) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 plus, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit Chromazurol S nach Mineralisierung von Säure; DIN-Zersetzung
Photometrische Bestimmung mit Chromazurol S nach der Mineralisierung von Säure
Photometrische Bestimmung mit Chromazurol S nach der Fusionsschmelze
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 224448-18L-KL | 04061838135032 |
| 224448-100ML | 04061838779038 |
| 224448-PZ | 04061823820066 |
| 224448-8L | 04061838125712 |
| 224448-800ML | 04061838779045 |
| 257125-200ML | 04061826059005 |
| 775045-100ML | 04061838136886 |
| 1005940001 | 04027269044817 |