Merck
1.12392
Sigma-Aldrich
Vanadium
powder 99+
Synonym(e):
Vanadium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
V
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
50.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141749
EG-Index-Nummer:
231-171-1
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
1710 °C
Dichte
6.11 g/cm3 at 18.7 °C
Schüttdichte
4000 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/V
InChIKey
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (Elementanalyse): entspricht
Reinheit (Metallbasis): ≥ 99.0 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2