Merck
1.00824
Vanadium(V)-oxid
EMPLURA®
Synonym(e):
Vanadium(V)-oxid, Vanadinpentoxid, Vanadinsäureanhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
O5V2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.88
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-239-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0%
form
solid
potency
400-500 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.002% Chloride (Cl), ≤0.01% Fe (Iron), ≤0.01% Phosphate (PO4), ≤0.01% Sulfate (SO4), ≤0.01% Total nitrogen (N)
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1750 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
690 °C
density
3.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[V](=O)(=O)(=O)(=O)(=O)[V]
InChI
1S/5O.2V
InChI key
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Demethoxycurcumin in der Krebsforschung: Diese Verbindung wird intensiv auf ihre Wirksamkeit bei der Krebsbehandlung untersucht, insbesondere in Bezug auf zelluläre Signalwege, die die Zellproliferation und Apoptose steuern. Studien weisen auf ihr Potenzial hin, NF-kB-Signalwege anzugreifen, die in der Regel mit dem Überleben von Krebszellen in Verbindung gebracht werden (Ullah et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt: ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,01 %
Fe (Eisen): ≤ 0,01 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanadium(V)-oxid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Respiratory Tract
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c