Fortfahren mit
1.11685
Starch (from wheat)
for biochemistry
Synonym(e):
Starch (from wheat), starch native from wheat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
232-679-6
NACRES:
NA.79
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
autoignition temp.
400 °C
pH
4-7 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bulk density
550‑700 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S2388S529603967
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
pH
4-7 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
pH
5.0-8.0
bulk density
550‑700 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
autoignition temp.
400 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Analysis Note
Reducing sugars (as maltose): ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.6 %
Loss on drying: ≤ 13 %
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
111685100004022536134901
111685025004022536134895