Merck
1.10230
Millipore
GSP-Agar
Pseudomonas Aeromonas selective agar acc. to KIELWEIN (base) for microbiology
Synonym(e):
Pseudomonas-Aeromonas-Selektivagar, Pseudomonas-Aeromonas-Selektivagar (basisch)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.1-7.3 (25 °C, 45 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
45 g/L
Schüttdichte
820 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Pseudomonas spp.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar bis fast klar
Aussehen (Farbe): rot
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): gut bis sehr gut
Wachstum (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): gut bis sehr gut
Wachstum (Aeromonas veronii ATCC 9071): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): nicht vorhanden bis schwach
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): nicht vorhanden
Farbveränderung nach rot (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
Farbveränderung nach rot (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Farbveränderung nach rot (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): +
Farbveränderung nach gelb (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): +
Farbveränderung nach gelb (Aeromonas veronii ATCC 9071): +
Inkubation: 48 Stunden bei 28 °C, aerob
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2