Merck
17118
Aeromonas-Isolierungs-Agar (Basis)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171609
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 12.5 g/L , L-arginine hydrochloride, 2 g/L , bile salts, 3 g/L , bromothymol blue, 0.04 g/L , ferric ammonium citrate, 0.8 g/L , inositol, 2.5 g/L , lactose, 1.5 g/L , L-lysine hydrochloride, 3.5 g/L , peptone, special, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium thiosulfate, 10.67 g/L , sorbose, 3 g/L , thymol blue, 0.04 g/L , xylose, 3.75 g/L , yeast extract, 3 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
8.0±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Aeromonas spp.
Application
Verwendet mit Ampicillin für die selektive, differenzierte Isolierung von Aeromonas hydrophila aus klinischen Proben und Umweltproben.
Preparation Note
Suspend 28.15 g in 500 ml distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Do not autoclave. Cool to 50°C and aseptically add rehydrated contents of 1 vial of Aeromonas Selective Supplement (Cat. No. No. 17119). Mix well and dispense for use as desired.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1185-57-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)