Merck
1.02442
Chloroform
for analysis (for determinations with dithizone)
Synonym(e):
Trichlormethan, TCM, Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-663-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
Assay:
99.0-99.4% (GC)
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
99.0-99.4% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Chloride (Cl), ≤0.001% Free acid (as HCl), ≤0.005% Carbonyl compounds (as CO), ≤0.01% Carbon tetrachloride (GC), ≤0.01% Dichloromethane (GC), ≤0.01% Tetrachloroethylene (GC), ≤0.01% Trichloroethylene (GC), ≤0.01% Water, 0.6-1% Ethanol (GC), 0.6-1.0% Ethanol (GC)
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Charakterisierung natürlicher Produkte: Chloroform wird häufig bei der Extraktion und Isolierung von Naturprodukten verwendet. Eine Studie zur Charakterisierung und pestiziden Bewertung von Diterpenen, die aus Chloroform-Extrakten von Hedychium-spicatum-Rhizomen isoliert wurden, unterstreicht seine Effektivität. Diese Anwendung ist wichtig für die Identifizierung bioaktiver Verbindungen und die Bewertung ihrer potenziellen Verwendung in Arzneimitteln und Agrochemikalien (Rawat et al., Analytical Chemistry Letters, 2023).
  • Studien zur Selbstdiffusion und zur molekularen Assoziation: Chloroform wird in Studien zur Selbstdiffusion und molekularen Assoziation in binären Systemen wie Dimethylsulfoxid (DMSO) und Aceton verwendet. Diese Studien ermöglichen Einblicke in die molekularen Wechselwirkungen und Dynamiken in gemischten Lösungsmitteln, was für das Verständnis der Solvatations- und Reaktionsmechanismen in verschiedenen chemischen Prozessen von wesentlicher Bedeutung ist (Gurina und Golubev, Results in Chemistry, 2022).
  • Zellfreie DNA-Isolierung: Es wurde ein neuartiges, Phenol-Chloroform-freies Verfahren zur Isolierung zellfreier DNA aus zellkonditionierten Medien entwickelt, optimiert und mit herkömmlichen Methoden verglichen. Diese Weiterentwicklung ist für genomische Studien von Bedeutung und ermöglicht eine effizientere und sicherere Extraktion von Nukleinsäuren aus biologischen Proben (Das et al., Analytical Biochemistry, 2024).
  • Grüne Chemie und Kreislaufwirtschaft: Chloroform spielt eine Rolle in der grünen analytischen Chemie, insbesondere bei Weiterentwicklungen in der Kreislaufchemie. Die Forschungsarbeit unterstreicht die Notwendigkeit, chemische Prozesse zu entwickeln, die Abfall und Umweltbelastung minimieren und so die Nachhaltigkeit im Analyselabor unterstützen. Dazu gehört die Verwendung von Chloroform in recyclebaren und wiederverwendbaren Systemen zur Reduzierung von Lösungsmittelabfällen (Psillakis und Pena-Pereira, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2024).
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102442250004022536033525
102442100004022536033501