L-Ornithine monohydrochloride for biochemistry. CAS 3184-13-2, molar mass 168.62 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf getrocknete Substanz)99.0 - 102.0 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtAussehenweißes, kristallines Pulver oder farblose KristalleAussehen der Lösung (25 g/l; CO₂-freies Wasser)klar und farblos und nicht stärker gefärbt als die Farbvergleichs-lösung B9Spez. Drehung (α 20/D, 40 g/l, Salzsäure 6 mol/l, ber. auf getrocknete Substanz)+23,0 bis +25,0Sulfat (SO₄)≤ 200 ppmSchwermetalle (als Pb)≤ 10 ppmAs (Arsen)≤ 5 ppmCa (Calcium)≤ 100 ppmCo (Cobalt)≤ 5 ppmFe (Eisen)≤ 5 ppmK (Kalium)≤ 20 ppmMg (Magnesium)≤ 10 ppmNa (Natrium)≤ 50 ppmZn (Zink)≤ 5 ppmNinhydrin-positive Substanzen (LC)(Jede Ninhydrin-positive Verunreinigung)≤ 0.2 %Ninhydrin-positive Substanzen (LC) (Ammonium (570 nm))≤ 0.02 %Ninhydrin-positive Substanzen (LC)(Summe aller Verunreinigungen)≤ 1.0 %Trocknungsverlust (105 °C)≤ 0.5 %Andere ninhydrinpositive Substanzen≤ 0.1 %Trocknungsverlust (105 °C; 3 h)≤ 0.3 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable