Fortfahren mit
71996
Natriumtetraborat
puriss. p.a., anhydrous, ≥98.0% (T)
Synonym(e):
Borax
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2B4O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-540-4
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
crystals
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
puriss. p.a.
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
forensics and toxicology
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Borax Anhydrous can be used as a boron source to synthesize phase pure ZrB2 powder via a novel green silicothermic reduction method using ZrO2 and Si as raw materials. It is also used to prepare sodium borohydride, nano-sized titanium diboride, and alkali-activated borosilicate inorganic polymers.
Other Notes
Reagent for the decomposition of oxides and silicates by fusion
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7199771997229946
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
99.998% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ag: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumtetraborat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Dušan Koval et al.
Analytical biochemistry, 413(1), 8-15 (2011-02-09)
Two capillary electrophoretic methods were developed and evaluated for measurement of glycated hemoglobin A1c (HbA1c). First, a capillary electrophoresis analysis is performed with a sodium tetraborate buffer (pH 9.3) as background electrolyte in a neutrally coated capillary. HbA1c is separated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71996-1KG04061826715253
71996-250G04061832855530