Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Cellvento® ModiFeed Gal- COMP, Chemically defined cell culture feed - EMPROVE® CCM
Quality Level
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- Reduced complexity in fed-batch process
- Complete feed maximizing galactosylation
- Highly concentrated to reduce required feed volume
- Compacted format for conventient handling
- Higher liquid feed stability at room temperature
Preparation Note
Legal Information
related product
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Artikel
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
Ensure reliable cell culture media supply with our continuously expanding global network of regional sites for resilient biopharma manufacturing.
Verwandter Inhalt
Enhance mAb and recombinant protein performance, efficacy, and stability with precise glycosylation modulation using the Cellvento® ModiFeed platform.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1046480001 | 04065268560686 |
| 1046480005 | 04065268560693 |
| 1046480050 | 04065268560709 |