Fortfahren mit
1.04239
Glutardialdehyd-Lösung 25 %
for electron microscopy
Synonym(e):
Glutaraldehyd -Lösung, Pentan-1,5-dial
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
OHC(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352114
Beilstein/REAXYS Number:
605390
MDL number:
Technique(s):
electron microscopy: suitable
Bp:
100.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.27 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
0.27 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
concentration
23.5-26.5% (alkalimetric)
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
colorless
pH
>3.0 (20 °C in H2O)
bp
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Glutardialdehydlösung 25 % für die Elektronenmikroskopie ist ein Fixierungsmittel für Proben, die für morphologische und enzymhistochemische Analysen vorgesehen sind. Die 25%ige Glutardialdehydlösung wird zur Fixierung von Proben menschlichen Ursprungs für Semidünnschnitte und Elektronenmikroskopie verwendet. Sie wird mit Phosphatpuffer (Kaliumdihydrogenphosphat) für das zu Analysezwecken vorgesehene Lösungsmittel EMSURE® ISO (Produktnummer 1.04873) oder Dinatriumhydrogenphosphat wasserfrei für das zu Analysezwecken vorgesehene Lösungsmittel EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. (Produktnummer 1.06586)
verdünnt, um die entsprechende Arbeitskonzentration zu erreichen. Alternativ wird besonders empfindliches, für die Enzymhistochemie bestimmtes Material mit Glutardialdehyd nach P.J. Anderson fixiert, aufgereinigt und unter Stickstoff in Ampullen gefüllt (Produktnummer 1.12179). Empfindliche Enzyme, z. B. endogene Peroxidase, können oft nur auf diese Weise visualisiert werden. Es ist ein IVD-registriertes und CE-zertifiziertes Produkt und kann für die klinische Diagnostik eingesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung kann von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Analysis Note
Assay (alkalimetrisch): 23,5–26,5 %
pH-Wert: ≥ 3,0
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,060–1,065
Extinktion A (235 nm; 1:200 verdünnt mit Wasser; 1 cm): ≤ 0,3
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
111-30-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)