Merck
1.02554
Supelco
Cobalt(II)-Nitrathexahydrat
for analysis (max. 0.001% Ni) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Cobalt(II)-Nitrathexahydrat
About This Item
Lineare Formel:
Co(NO3)2 · 6 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-402-1
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.0-102.0% (Co(NO3)2.6H2O basis, complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
691 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
57 °C
Löslichkeit
2170 g/L
Dichte
1.87 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChIKey
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Verlinkung
Ersetzt: CX1810-6; CX1810
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, Co(NO₃)₂·6H₂O): 99,0–102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,002 %
Na (Natrium): ≤ 0,05 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,05 %
Ni (Nickel): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,005 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)