09-872
Anti-Methylcytosine dioxygenase TET1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
tet oncogene 1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, CXXC-type zinc finger protein 6, methylcytosine dioxygenase TET1, CXXC finger 6, ten-eleven translocation-1, Leukemia-associated protein with a CXXC domain
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... TET1(80312)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histon-modifizierende Proteine
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Methylcytosine dioxygenase TET1 in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Zielbeschreibung
Uncharacterized bands may be seen at ~32, 68, and 70 kDa
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse embryonic stem cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable