Fortfahren mit
06-991
Anti-PKCε-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
protein kinase C, epsilon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
25
€ 424,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06-821-I07-1387SAB4502380
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
Q02156
UniProt accession no.
Q02156
UniProt accession no.
Q96RR4
UniProt accession no.
Q05513
General description
Etwa 95
Mitglieder der Proteinkinase-C-Familie fallen in drei Kategorien: konventionell (PKCalpha, beta I, beta II, gamma), neu (delta, epsilon, eta, mu, theta) und atypisch (lambda, zeta). Konventionelle PKC-Isoformen sind aufgrund ihrer Aktivität abhängig von Calcium und Diacylglycerol (DAG), während neue PKC-Isoformen von Calcium abhängig und atypische PKC-Isoformen von Calcium und DAG unabhängig sind.
Immunogen
KLH-konjugiertes, synthetisches Peptid entsprechend der C-terminalen variablen Region (V5-Region), Aminosäuren 726–737 (KGFSYFGEDLMP), von Proteinkinase-C Typ Epsilon der Maus (PKCε). Die Immunisierungssequenz ist bei Mensch, Maus, Ratte und Kaninchen identisch.
Application
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Immunpräzipitation:
Ein unabhängiges Labor hat berichtet, dass dieser Antikörper zur Immunpräzipitation von PKCε führt.
Immunhistochemie:
Ein unabhängiges Labor hat berichtet, dass dieser Antikörper PKCε nachweist.
Weisen Sie PKCε mittels dieses Anti-PKCε-Antikörpers nach, der für die Verwendung in IH, IP und WB validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Erkennt PKCε, Molekülmasse 95 kDa.
Kreuzreagiert Prognosen zufolge mit Kaninchen.
Physical form
Aufgereinigtes Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,014 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,6, 0,175 mol/l NaCl, 0,07 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Bei -20 °C aufbewahren.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig mittels Western-Blot in Jurkat-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit 0,5–2 μg/ml dieser Charge wurde PKCε in Jurkat-Zelllysat nachgewiesen. Mit 0,5–2 μg/ml einer vorherigen Charge wurde PKCε in einem RIPA-Lysat aus Jurkat-Zellen, Mäusehirn-Extrakt und Rattenhirn-Extrakt nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Overexpression of protein kinase C-delta and -epsilon in NIH 3T3 cells induces opposite effects on growth, morphology, anchorage dependence, and tumorigenicity
Mischak, H., et al
The Journal of Biological Chemistry, 268, 6090-6096 (1993)
François Bordeleau et al.
Molecular biology of the cell, 21(10), 1698-1713 (2010-04-02)
Keratins are intermediate filament (IF) proteins of epithelial cells, expressed as pairs in a lineage/differentiation manner. Hepatocyte and hepatoma cell IFs are made solely of keratins 8/18 (K8/K18), the hallmark of all simple epithelia. Cell attachment/spreading (adhesion) and migration involve
Expression of four protein kinase C isoforms in rat fibroblasts. Differential alterations in ras-, src-, and fos-transformed cells
Borner, C., et al
The Journal of Biological Chemistry, 267, 12900-12910 (1992)
Galia Karp et al.
Onkologie, 35(5), 260-266 (2012-08-08)
Successful treatment of breast cancer is frequently limited by the resistance of tumors to chemotherapy. Recent studies suggested a role for protein kinase C (PKC) in the resistance to chemotherapy. Here we used retrospective analysis of breast cancer biopsies of
Katherine Holmes et al.
PloS one, 5(7), e11435-e11435 (2010-07-14)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) has previously been shown to upregulate the expression of the endogenous calcineurin inhibitor, regulator of calcineurin 1, variant 4 (RCAN1.4). The aim of this study was to determine the role and regulation of VEGF-mediated RCAN1.4