Wichtige Dokumente
06-747
Sigma-Aldrich
Anti-Neomycin-Phosphotransferase II-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-Neomycin II, Neomycin-II-Antikörper, Neomycin-Phosphotransferase-Ak
Größe auswählen
200 μG
€ 629,00
€ 629,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μG
€ 629,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 629,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, bacteria
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Neomycin-Phosphotransferase II verleiht Resistenz gegenüber Kanamycin und Neomycin in Bakterien und G418 (Geneticin®, G418-Sulfat) in Säugetierzellen. Diese Antibiotika binden an ribosomale Komponenten und hemmen die Proteinsynthese. NPT II hemmt diese Antibiotika durch Phosphorylierung, von der angenommen wird, dass sie ihren aktiven Transport in die Zelle stört. Immunblot-Analyse von transfizierten Zelllysaten mit Anti-NPT II kann verwendet werden, um die relative Transfektionseffizienz in Experimenten mit mehreren Transfektionen, die gleichzeitig mit verschiedenen Plasmiden durchgeführt werden, zu beurteilen.
Spezifität
Erkennt NPT II, Molekülmasse ~30 kDa
Immunogen
Neomycin-Phosphotransferase (NPT) II von voller Länge.
Anwendung
Der Anti-Neomycin-Phosphotransferase II-Antikörper ist ein Antikörper gegen Neomycin-Phosphotransferase II zur Verwendung in WB.
Forschungs-Unterkategorie
Epitop-Markierungen
Forschungskategorie
Epitop-Markierungen und Allgemeine Verwendung
Western-Blot-Analyse:
1-2-μg/ml-Verdünnungen einer früheren Charge wiesen NPT II in RIPA-Lysaten aus Cos-1-Zellen, die mit pUSE transfiziert wurden und das Neomycin-Resistenzgen enthalten, nach.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an vorübergehend transfizierten Cos-1-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
1–2 μg/ml einer früheren Charge wiesen NPT II in RIPA-Lysaten von Cos-1-Zellen, die mit pUSE transfiziert wurden und das Neomycin-Resistenzgen enthalten, nach.
Zielbeschreibung
~ 30 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid vor Zugabe von Glycerin zu 30 %. Bei -20 °C flüssig.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei 2–8 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter 2–8 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
RIPA-Lysate aus Cos-1-Zellen, die mit pUSE transfiziert wurden und das Neomycin-Resistenzgen enthalten.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
Geneticin is a registered trademark of Gibco BRL Life Technologies, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jennifer E Dumaine et al.
eLife, 10 (2021-12-07)
The parasite Cryptosporidium is responsible for diarrheal disease in young children causing death, malnutrition, and growth delay. Cryptosporidium invades enterocytes where it develops in a unique intracellular niche. Infected cells exhibit profound changes in morphology, physiology, and transcriptional activity. How
Jan Kosla et al.
Cell communication and signaling : CCS, 11, 51-51 (2013-08-01)
Although there is extensive evidence for the amoeboid invasiveness of cancer cells in vitro, much less is known about the role of amoeboid invasiveness in metastasis and the importance of Rho/ROCK/MLC signaling in this process. We analyzed the dependence of
An integrated strategy for efficient vector construction and multi-gene expression in Plasmodium falciparum.
Wagner, JC; Goldfless, SJ; Ganesan, SM; Lee, MC; Fidock, DA; Niles, JC
Malaria Journal null
Eun Ju Choi et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 20(6), 512-520 (2015-04-08)
hK2, a member of the kallikrein protease family encoded by KLK2, is expressed exclusively in prostate and is a putative adjunct tumor marker for prostate cancer screening. The T allele of rs198977, a single nucleotide polymorphism in exon 5 of
Efficient CRISPR-Cas9-mediated genome editing in Plasmodium falciparum.
Wagner, JC; Platt, RJ; Goldfless, SJ; Zhang, F; Niles, JC
Nature Methods null
Questions
  1. Do you have any data on use in immunofluorescence for this antibody?
    1 answer
    1. This product has been validated for use in Western Blotting. It has not been tested for immunofluorescence applications.