05-801
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys36) Antibody, clone MC86, rabbit monoclonal
clone MC86, Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
H3K36me3, Histone H3 (tri methyl K36)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MC86, monoclonal
Speziesreaktivität
chicken
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
trimethylation (Lys36)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Acid extracted proteins from HeLa cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1