Wichtige Dokumente
05-180-I
Sigma-Aldrich
Anti-Cortactin(p80/85)-Antikörper, Klon 4F11
clone 4F11
Synonym(e):
Anti-Cortactin-Antikörper
Größe auswählen
25 μL
€ 153,00
100 μL
€ 391,00
€ 153,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 μL
€ 153,00
100 μL
€ 391,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 153,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Klon
4F11, monoclonal
Qualitätsniveau
Form
liquid
Isotyp
IgG1κ
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Klon 4F11 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus, der Cortactin nachweist.
Immunogen
Mischung aus affinitätsaufgereinigten Tyrosinphosphoproteinen aus Hühnerembryofibroblasten, die aktiviertes pp60src exprimieren
Rekonstituierung
0,5 mg/ml. Bitte beziehen Sie sich für empfohlene Ausgangsverdünnungen und/oder Titer je Anwendung und Probentyp auf die Anleitung.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei +2 °C bis +8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable