Wichtige Dokumente
05-180
Sigma-Aldrich
Anti-Cortactin(p80/85)-Antikörper, Klon 4F11
clone 4F11, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, bovine, hamster, human, rat, avian
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTTN(2017)
Allgemeine Beschreibung
Cortactin kommt in vielen Zelltypen als p80- und p85-kDa-Protein vor. Das Protein wurde zuerst als Hauptsubstrat der Tyrosinkinase pp60SRC identifiziert. Das Hauptstrukturmerkmal des Proteins sind fünfeinhalb 37-Aminosäuren-Repeats am N-Terminus, die scheinbar für die Aktin-Bindung verantwortlich sind. Die Repeat-Region macht etwa ein Drittel des Proteins aus. Auf die Repeat-Region folgt eine Helix-Region und anschließend eine Prolin-reiche Region sowie schließlich eine SH3-Domäne am C-Terminus. Es wird angenommen, dass die Prolin-reiche Domäne an die SH2-Domäne von v-src bindet, der Virusversion des normalen c-src, das Cortactin phosphoryliert. Cortactin bündelt Mikrofilamente und diese Bündelung wird durch die Tyrosinphosphorylierung gehemmt. Ein Signalweg, der den Signalweg zur Tyrosinphosphorylierung von Cortactin aktiviert, stammt von einem Zelladhäsionsmolekül in Endothelzellen von Hirnmikrogefäßen. Ein weiterer ist der Wachstumsfaktor. Wahrscheinlich führen die vielen Mechanismen der pp60src-Aktivierung jedoch auch zur Cortactinphosphorylierung und dem anschließenden Verlust der Aktinbindung.
Spezifität
Erkennt Cortactin.
Immunogen
Mischung aus affinitätsaufgereinigten Tyrosinphosphoproteinen aus Hühnerembryofibroblasten, die aktiviertes pp60src exprimieren
Anwendung
Der Anti-Cortactin (p80/85)-Antikörper, Klon 4F11 ist ein Antikörper gegen Cortactin (p80/85) und wurde für die Verwendung in IC, IH, IP und WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zytoskelett
Forschungskategorie
Zellstruktur
Qualität
Regelmäßig in Maus-3T3/A31-Zelllysaten oder src-transformiertem Hühnerfibroblastenzelllysat beurteilt
Zielbeschreibung
80 kDa und 85 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin in 10 mmol/l PBS, pH-Wert 7,4 mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Einschließlich Positivkontrolle: 3T3-Zelllysat (12-305) Andere Kontrollen: PC-12-Zelllysat, HeLa-Ganzzelllysat oder A-431-Ganzzelllysat
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inactivation of Src family kinases inhibits angiogenesis in vivo: implications for a mechanism involving organization of the actin cytoskeleton.
Witold W Kilarski, Natalia Jura, Par Gerwins
Experimental Cell Research null
Tuba stimulates intracellular N-WASP-dependent actin assembly.
Kovacs, EM; Makar, RS; Gertler, FB
Journal of Cell Science null
Direct interaction between caldesmon and cortactin.
Renjian Huang, Gong-Jie Cao, Hongqiu Guo, Jolanta Kordowska, C-L Albert Wang
Archives of Biochemistry and Biophysics null
Xiaolin Sun et al.
Carcinogenesis, 30(12), 2109-2116 (2009-10-22)
Abl interactor 1 (Abi1) is a key regulator of actin polymerization/depolymerization. The involvement of Abi1 in the development of abnormal cytoskeletal functions of cancer cells has recently been reported. It remains unclear, however, how Abi1 exerts its effects in tumor
Hippocampal Cortactin Levels are Reduced Following Spatial Working Memory Formation, an Effect Blocked by Chronic Calpain Inhibition.
Olson, ML; Ingebretson, AE; Harmelink, KM
Brain sciences null