Fortfahren mit
SML3577
MMG-11
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Ethyl 5-(2-oxo-2-(2,3,4-trihydroxyphenyl)ethyl)furan-2-carboxylate, MMG 11, MMG11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to very dark gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=CC=C(O1)CC(C2=CC=C(C(O)=C2O)O)=O
InChI key
IIDUJWIVMGALOG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MMG-11 is a toll-like receptor 2 (TLR2) antagonist that selectively blocks TLR2/1 over TLR2/6 heterodimer-mediated sginaling in both human & murine species (NF-κB/AP-1 activation IC50 = 0.87 µM vs. 7.4 µM in hTLR2/1 or hTLR2/6 HEK293 reporter cells stimulated with 10 ng/mL TLR2/1 agonist Pam3CSK4 or 1 ng/mL TLR2/6 agonist Pam2CSK4; TNF/IL-6 secretion IC50 = 3.3/0.19 µM against 10 ng/mL Pam3CSK4 vs. 58/14 µM against 1 ng/mL Pam2CSK4 using murine macrophage RAW 264.7). In contrast, the TLR2 antagonist CU-CPT22 is selective for hTLR2/6 over hTLR2/1, while being weakly selective for mTLR2/1 over mTLR2/6 heterodimer.
Toll-like receptor 2 (TLR2) antagonist that selectively blocks TLR2/1 over TLR2/6 heterodimer-mediated sginaling in both human & murine species.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5449SML2560SML2543
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
, white to very dark gray
color
orange to red
color
white to very dark brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)