04-772
Anti-Src-Antikörper, CT, Klon NL19 | 04-772
clone NL19, Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
Proto-oncogene tyrosine-protein kinase SRC, Protooncogene SRC, Rous sarcoma tyrosine kinase pp60c-src, Tyrosine-protein kinase SRC-1, v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
NL19, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
RIPA-Ganzzelllysate aus humanen A431- und Jurkat-Zellen, Maus-3T3/A31-Zellen oder Ratten-PC-12-Zellen. Einschließlich positive Antigenkontrolle: Katalognr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol/100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable