Wichtige Dokumente
M-243
3,4-Methylenedioxy-N-benzylcathinone HCl (BMDP HCl) solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1 mg/mL in methanol
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C(C1=CC(OCO2)=C2C=C1)=O)NCC3=CC=CC=C3.Cl
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup