Fortfahren mit
B-071
Baclofen solution
500 μg/mL (90:10 MeOH:DMSO), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Baclofen reference solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12ClNO2
Molekulargewicht:
213.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL (90:10 MeOH:DMSO)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
A certified solution standard for use in LC/MS or GC/MS applications in clinical toxicology, forensic analysis, pharmaceutical research or diagnostic testing. Baclofen, a derivative of gamma-aminobutyric acid (GABA), is a muscle relaxant used to treat spasticity. Marketed with brand names such as Kemstro, Lioresal or Gablofen, the drug has also shown effectiveness in the treatment of alcoholism. Discontinuation of baclofen can be associated with a withdrawal syndrome resembling benzodiazepine or alcohol withdrawal.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)