Fortfahren mit
474705
Mevastatin, Natriumsalz
Carboxylate form of Mevastatin that is active in whole cells and in cell-free assays.
Synonym(e):
Mevastatin, Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H35O6 · Na
Molekulargewicht:
430.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: 30 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Carboxylatform von Mevastatin (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-474700&;#124;[/islink]">;474700<;/A>;), die in ganzen Zellen und in zellfreien Assays aktiv ist.
Carboxylatform von Mevastatin (Katalog-Nr. 474700), die in ganzen Zellen und in zellfreien Assays aktiv ist. Mevastatin ist ein Antibiotikum, das als potenter Inhibitor der HMG-CoA-Reduktase wirkt. Unterdrückt die Ras-Farnesylierung und hemmt die Myoblastenfusion. Verursacht den Arrest des Zellzyklus in der späten G1-Phase. Mevastatin kann auch das knochenmorphogenetische Protein 2 (BMP-2) induzieren.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Primärziel
HMG-CoA-Reduktase
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Sugiyama, M., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun.271, 88.
Endo, A. 1992. J. Lipid Res.33, 1569.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
438186524403567022
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
form
liquid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c