Merck
E-118
Supelco
Estrone-2,3,4-13C3 solution
10 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C15H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
10 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
InChIKey
DNXHEGUUPJUMQT-JTCDCFKFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Estrone, a precursor of estradiol, is monitored in serum or plasma by LC-MS/MS or GC/MS to assess and diagnose developmental abnormalities, enzyme inactivity or deficiency, polycystic ovary syndrome (PCOS), or hormone replacement therapy in women. This 13C-labeled internal standard of estrone is suitable for quantitation of estrone in serum or plasma by LC-MS/MS or GC/MS for clinical testing and can eliminate potential issues of isotopic exchange as well as minimize separation of later-eluting analytes from a higher substituted deuterium-labeled internal standard.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)