This product can be used for the application of trace analysis of EDDP in urine for in vitro tests that are specific to the presence of EDDP.
Wichtige Dokumente
E-062
EDDP-D3 -perchlorat -Lösung
1.0 mg/mL in methanol (as pyrrolinium), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
EDDP-D3 perchlorate solution
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol (as pyrrolinium)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1=C(CC([2H])([2H])[2H])C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)CC1C
InChI
1S/C20H24N.ClHO4/c1-4-19-20(15-16(2)21(19)3,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;2-1(3,4)5/h5-14,16H,4,15H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1/i1D3;
InChIKey
FICCBMGBBWWZRF-NIIDSAIPSA-M
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Is the the EDDPs from methadone use that they look for and can you can add to synthetic urine or urine to make it come up positive in a urine test