Fortfahren mit
SML2712
ES9-17
≥98% (HPLC), clathrin-mediated endocytosis (CME) inhibitor, powder
Synonym(e):
5-Bromo-2-thiophenesulfonanilide, 5-Bromo-N-phenyl-2-thiophenesulfonamide
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 299,00
€ 254,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8BrNO2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 92,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ES9-17, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(NC1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(S2)Br)=O
InChI key
AIZXCKZVUXCHAP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ES9-17 is a potent and selective inhibitor of clathrin-mediated endocytosis (CME) that binds to N-terminal domain of clathrin heavy chain. ES9-17 inhibits uptake of different endocytic cargoes in Arabidopsis and HeLa cells.
potent and selective inhibitor of clathrin-mediated endocytosis (CME)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1540SML2751SML2726
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)