Merck
D-093
Supelco
3,4-Dimethylmethcathinone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(NC)C(C1=CC=C(C)C(C)=C1)=O.Cl
InChI
1S/C12H17NO.ClH/c1-8-5-6-11(7-9(8)2)12(14)10(3)13-4;/h5-7,10,13H,1-4H3;1H
InChIKey
XTCDQRBKOHSIMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,4-Dimethylmethcathinone is a designer drug analog of the bath salt mephedrone. Also known as 3,4-DMMC, this stimulant drug is sold in many bath blends across Europe, Australia, and the US. This certified solution standard is suitable for use in bath salt testing methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)