A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of Buphedrone Ephedrine Metabolite levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. This bath salt cathinone analog is a primary urinary metabolite of Buphedrone. Buphedrone, also known as MAPB, is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends across the US, Europe, and Asia.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.