Merck
B-054
Supelco
Buspirone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
€ 76,10
€ 76,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
€ 76,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H31N5O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 76,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
(Snap-N-Spike®)
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CC2(CCCC2)CC(N1CCCCN(CC3)CCN3C4=NC=CC=N4)=O.Cl
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
InChIKey
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR1A(3350)
Allgemeine Beschreibung
Buspirone, sold under the trade name Buspar®, is an antidepressant marketed for treatment of generalized anxiety disorder and clinical depression. Suitable uses for this Certified Spiking Solution®include as starting material for calibrators and controls in antidepressant testing methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications.
Rechtliche Hinweise
Buspar is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb Co.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)