Fortfahren mit
B-044
Buprenorphin -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H41NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.64
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
General description
Eine Certified Spiking Solution®, die für GC/MS- oder LC/MS-Anwendungen in der Schmerzmittelüberwachung, forensischen Analytik oder klinischen Toxikologie geeignet ist.
Buprenorphin ist ein halbsynthetisches Opioid, das eine teilweise antagonistische Wirkung gegenüber dem μ-Opioidrezeptor und eine antagonistische Wirkung gegenüber dem Kappa-Opioidrezeptor aufweist. Obwohl es Morphin ähnelt, ist es wirksamer als Morphin. Das Arzneimittel wird unter zahlreichen Handelsnamen wie Suboxone®, Subutex® und Temgesic verkauft.
Application
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Multirückstandsanalyse von Buprenorphin, Norbuprenorphin und Naloxon in Fingernagel- und Urinproben von ehemaligen Heroinkonsumenten unter einer Opioid-Ersatztherapie mittels Fest-Flüssig- oder Festphasenextraktion in Kombination mit Flüssigchromatografie-Massenspektrometrie (LC-MS) für die Analyse
  • Flüssigchromatografie-Elektrospray-Ionisation-Tandem-Massenspektrometrie(LC-ESI-MS/MS)-basierte Trennung und Bestimmung von Naloxon, Buprenorphin und Norbuprenorphin in Humanplasmaproben nach ihrer einstufigen Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLE)
  • Entwicklung des Nanokomposits Rhodium-Nanopartikel-mesoporöser Kohlenstoff (RhNP-MC) für deren Abscheidung auf einer Glaskohlenstoffelektrode (GCE), um einen elektrochemischen Sensor für das Messen von Morphin und Buprenorphin in pharmazeutischen Formulierungen und Humanserumproben mittels Differentialpulsvoltammetrie (DPV) zu erzeugen
  • Untersuchung von Humanblutplasmaproben für die quantitative Analyse von Buprenorphin und Naloxon mittels an hochauflösende Flugzeit-Massenspektrometrie (HR-Q-TOF-MS) gekoppelte Flüssigchromatografie (LC)
  • Gleichzeitige Bestimmung von Buprenorphin, Norbuprenorphin und deren Glucuroniden aus humanen Urinproben mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS/MS)
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Suboxone is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Subutex is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jatinder Mohan Chawla et al.
Journal of opioid management, 9(1), 35-41 (2013-05-28)
Tramadol is a synthetic opiate and a centrally acting weak m-opioid receptor agonist. The potential advantages of tramadol include ease of administration, low abuse potential, and being nonscheduled. This study compared tramadol and buprenorphine for controlling withdrawal symptoms in patients
K Wahle et al.
MMW Fortschritte der Medizin, 155 Suppl 1, 25-31 (2013-05-18)
Chronic pain in the elderly is common. Especially in the elderly inadequate treatment of pain can cause significant functional impairmentand deterioration of qualityof life. Theaim of this post-marketing surveillance study was to collect data from clinical practice on the analgesic
E J Love et al.
The Veterinary record, 172(24), 635-635 (2013-06-06)
Buprenorphine has recently obtained UK Marketing Authorisation for horses. The analgesic effects are long lasting, and have considerable potential for postoperative pain relief. This observer blinded, randomised study aimed to evaluate postsurgical analgesia in ponies premedicated with buprenorphine prior to
O Bouab et al.
Revue medicale de Bruxelles, 34(3), 132-140 (2013-08-21)
Assess the effectiveness of hospital detoxification of opiate substitution treatment (OST) in patients who failed to withdraw as outpatients. Retrospective study, conducted among patients admitted for withdrawal of OST in an addiction unit between 2005 and 2011. Referent physicians were
Johan Menten et al.
Cancer investigation, 31(6), 412-420 (2013-06-14)
Many head and neck cancer (HNC) patients experience painful therapy-related mucositis and dermatitis. This prospective observational study evaluated transdermal buprenorphine use in HNC patients to relieve treatment-related pain. During treatment with paracetamol or tramadol, visual analogue scale (VAS)-pain scores >30/100
Artikel
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.
Protokolle
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B-044-1ML04061833419199