Merck
LM1300
Avanti
12:0-13:0 PS
Avanti Research - A Croda Brand LM1300, methanol solution
Synonym(e):
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
Größe auswählen
1 EA
€ 161,00
€ 161,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 161,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H63N2O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.81
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 161,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM1300-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand LM1300
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C(O)=O)([H])N)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C31H60NO10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-30(34)42-27(25-40-43(37,38)41-26-28(32)31(35)36)24-39-29(33)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27-28H,3-26,32H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38);1H3/t27-,28+;/m1./s1
InChIKey
DJWXUEZTHOBPTK-CNORLSDQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phosphatidylserine is the major anionic phospholipid[1] in human plasma and intracellular membranes identified first in brain.[2] It is a structural component of endoplasmic reticulum, nuclear envelopes, Golgi apparatus, inner layer of plasma membranes and outer mitochondrial membranes. PS is essential for healthy nerve cell membranes and myelin.[2]
Anwendung
12:0-13:0 PS has been used as a quantitative lipid standard to monitor different lipid extracts concentration.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphatidylserine plays a key role in apoptosis by regulating cell signalling molecules and in monitoring membrane fluidity.[1][4] Phosphatidylserine mediates the activation of enzymes and structural components.[1]
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1300-1EA)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The distribution and function of phosphatidylserine in cellular membranes
Leventis PA and Grinstein S
Annual Review of Biophysics, 39, 407-427 (2010)
The effects of phosphatidylserine on endocrine response to moderate intensity exercise
Starks MA, et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition, 5(1), 11-11 (2008)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)
Phosphatidylserine and the human brain
Glade MJ and Smith K
Nutrition, 31(6), 781-786 (2015)