Merck
900113P
Avanti
PGE1-d9
powder
Synonym(e):
Prostaglandin E1-d9
Größe auswählen
100 μG
€ 130,00
500 μG
€ 519,00
€ 130,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 130,00
500 μG
€ 519,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25D9O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.12
€ 130,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1CC([C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChIKey
GMVPRGQOIOIIMI-XRKMKCTBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Prostaglandin E1-d9 (PGE1-d9) is a deuterated derivative of PGE1.
Biochem./physiol. Wirkung
Prostaglandin E1 (PGE1) possesses vasodilator activities.[1]
Verpackung
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-50UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prostaglandins (2012)