Merck
860492P
Avanti
Sphingosin-1-Phosphat (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
D-Erythro-sphingosin-1-phosphat
Größe auswählen
1 MG
€ 237,00
5 MG
€ 663,00
25 MG
€ 1.740,00
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 237,00
5 MG
€ 663,00
25 MG
€ 1.740,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H38NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860492P-1mg)
pkg of 1 × 25 mg (860492P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860492P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChIKey
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sphingosin-1-phosphat (S1P), ein Sphingolipid, ist ein wichtiger zellulärer Metabolit sowie ein Signallipid in tierischen Zellen. Es kommt auch in Hefen und Pflanzen vor.[1] Sphingosinkinasen (SPK) katalysieren die Synthese von S1P aus Sphingosin[2] und regulieren den S1P-Spiegel.[3] Es ist das Endprodukt des Ceramidkatabolismus und wird von S1P-Lyase zu Phosphoethanolamin und Hexadecenal metabolisiert. S1P wird in Endothelzellen erzeugt.[4]
Anwendung
Sphingosin-1-Phosphat (d18:1) wird wie folgt verwendet:
  • als interner Standard in der Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) zur Quantifizierung von Sphingosin-1-Phosphat (S1P) in Plasmalipid[5]
  • zur Bewertung der chemotaktischen Reaktion auf autoreaktive, unreife B-Zellen[6]
  • zum Prüfen seiner Wirkung auf Autophagie und Vorkonditionierung in Neuronen, denen Sauerstoff und Glukose entzogen wurden[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Sphingosin-1-phosphat (S1P) ist ein Signalmolekül und ein intrazellulärer Botenstoff, der wesentlich für physiologische Prozesse ist. Es ist an der Pathogenese von Osteoporose, Krebs, Atherosklerose und Diabetes beteiligt.[2] S1P reguliert dendritische Hautzellen und Keratinozyten, und seine entzündungshemmende Funktionalität ist nützlich für die Behandlung von atopischer Dermatitis.[4] S1P koordiniert die T-Lymphozytenzirkulation in Lymphen, Plasma und Gewebe durch eine Wechselwirkung mit G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR).[6] S1P ist ein hochaffiner Ligand für den Sphingosin-1-phosphatrezeptor (S1P1−5).[7]
Verpackung
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (860492P–1mg)
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (860492P–25mg)
5-ml-Braunglasfläschchen mit Schraubkappe (860492P–5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S1P3 confers differential S1P-induced migration by autoreactive and non-autoreactive immature B cells and is required for normal B-cell development
Donovan EE, et al.
European Journal of Immunology, 40(3), 688-698 (2010)
Collin Tran et al.
Journal of neurochemistry, e14917-e14917 (2019-11-20)
Sphingosine 1-phosphate (S1P) is an essential lipid metabolite that signals through a family of five G protein-coupled receptors, S1PR1-S1PR5, to regulate cell physiology. The multiple sclerosis drug Fingolimod (FTY720) is a potent S1P receptor agonist that causes peripheral lymphopenia. Recent
Suwon Jeon et al.
Journal of lipid research, 61(1), 20-32 (2019-11-07)
Sphingosine 1-phosphate (S1P) lyase is an intracellular enzyme that catalyzes the irreversible degradation of S1P and has been suggested as a therapeutic target for the treatment of psoriasis vulgaris. Because S1P induces differentiation of keratinocytes, we examined whether modulation of
Effects of apolipoprotein M in uremic atherosclerosis
Bosteen MH, et al.
Atherosclerosis, 265(3), 93-101 (2017)
Liao-Liao Hu et al.
Cells, 8(11) (2019-11-17)
CCN1 and CCN2 are members of the CCN family and play essential roles in the regulation of multiple female reproductive functions, including ovulation. Cyclooxygenase-2 (COX2) is a critical mediator of ovulation and can be induced by sphingosine-1-phosphate (S1P) through the