Merck
860707P
Avanti
DPH Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N-[3-(4-((1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trien-1-yl)phenyl)propanoyl]-D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
1 MG
€ 470,00
€ 470,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 470,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H55NO3
Molekulargewicht:
585.86
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 470,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
fluorescent lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860707P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)