Wichtige Dokumente
880610P
Avanti
14:0 PEG750 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880610P, powder
Synonym(e):
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-750] (ammonium salt)
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (880610P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880610P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChIKey
VFYYWORTWRUFNA-DBYYOURKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)