Merck
880224C
Avanti
DSPE-PEG(5000) Maleimide
Avanti Research - A Croda Brand 880224C
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (880224C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 880224C
Konzentration
5 mg/mL (880224C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC[C@](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)=O)=O.[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
DSPE-PEG(5000) Maleimide, also known as 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-5000], is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid.
Anwendung
DSPE-PEG(5000) Maleimide or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-5000] has been used in conjugation with asparagine-glycine-arginine peptide (NGR) molecule to prepare DSPE-PEG5000-NGR lipososmes.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880224C-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yang Yang et al.
Biomaterials, 48, 84-96 (2015-02-24)
Tumor-oriented nanocarrier drug delivery approaches with photosensitivity have drawn considerable attention over the years. However, due to its low penetrability and ability to harm tissues, the use of UV light for triggered nanocarrier release in in vivo applications has been