Merck
860851P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860851P, powder
Synonym(e):
N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-ribo-phytosphingosine
Größe auswählen
1 MG
€ 360,00
€ 360,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 360,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C62H121NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
976.63
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 360,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860851P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860851P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C62H121NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-31-35-39-43-47-51-55-61(67)69-56-52-48-44-40-36-32-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-30-34-38-42-46-50-54-60(66)63-58(57-64)62(68)59(65)53-49-45-41-37-33-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,58-59,62,64-65,68H,3-16,18-26,28-57
InChIKey
CEQMSSYIQDMJAU-VUVYNQOZSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860851P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)