Fortfahren mit
73914
Sphingosin-1-phosphat
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecen-1,3-diol-1-phosphat, D-Erythro-Sphingosin-1-Phosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 965,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H38NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.47
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98.0% (TLC)
Form:
powder
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
composition
carbon content, 56.97% , hydrogen content, 10.09% , nitrogen content, 3.69%
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI key
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Application
Repurposing von Siponimod bei Osteoporose: Eine Studie unterstrich das Potenzial von Siponimod, einem ursprünglich für Multiple Sklerose entwickelten S1P-Rezeptormodulator, zur Behandlung von Osteoporose durch Beeinflussung der Sphingosin-1-Phosphat-Signalwege (Hu et al., 2024).
Sphingosin-1-phosphat in der Augenheilkunde: Untersuchungen haben gezeigt, dass ein selektiver Agonist für den Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor 1/5 vaskuläre Pathologien des Auges lindern kann, was auf ein therapeutisches Potenzial bei der Behandlung von Augenkrankheiten hindeutet. Darüber hinaus ist er für die Regulierung verschiedener intrazellulärer Prozesse verantwortlich, einschließlich des Überlebens, der Differenzierung und der Proliferation von Zellen (Nakamura et al., 2024).
Diabetische Nierenerkrankung im Visier: Die Studie untersuchte, wie Plantaginis-Samen über den Sphingosinkinase-1/Sphingosin-1-phosphat-Weg die diabetische Nierenerkrankung verbessern kann, was die Rolle dieses Signalwegs für die Stoffwechselgesundheit unterstreicht (Lan et al., 2024).
Fortschritte bei der Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen: Ein Bericht mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von niedermolekularen Modulatoren, die auf Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptoren abzielen und neue Wege bei der Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen aufzeigen (Sankar Kar et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Ein lipidischer sekundärer Botenstoff, der an S1P1 und S1P3-Rezeptoren bindet. Mobilisiert intrazelluläre Ca2+-Lager und verringert zelluläres cAMP. Aktiviert Phospholipase D. S1P stimuliert die Migration von Endothelzellen, hemmt aber die Migration von anderen Zelltypen. Induziert Angiogenese.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9666A719143659
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
lipid type
sphingolipids
lipid type
-
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
composition
carbon content, 56.97% , nitrogen content, 3.69%
composition
-
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sphingosin-1-phosphat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello Sir, I have received Sphingosine-1-phosphate (catalog #73914) and attempted to dissolve it, but I couldn't find the recommended solvent. Could you please let me know which solvent should be used to prepare a 10 mM stock? Thanks.
    1 answer
    1. Solubility is not tested internally, but this product should be sparingly soluble in 1:1 ethanol:water. The addition of small amounts of acetic acid may aid in dissolving this product. Greater solubility is expected in warm methanol at the listed concentration of 10 mM, or approximately 3.8 mg/mL. Minimal solubility is also observed in 0.3 M NaOH, up to about 4 mg/mL.