Wichtige Dokumente
860822P
Avanti
22:0(2S-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860822P, powder
Synonym(e):
N-(2′-(S)-hydroxybehenoyl)-D-erythro-sphingosine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860822P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860822P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C40H79NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-39(44)40(45)41-37(36-42)38(43)34-32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h32,34,37-39,42-44H,3-31,33,35-36H2,1-2H3,(H,41,45)/b34-32+/t37-,38+,39-/m0/s1
InChIKey
FCCZDEAAQZWMGI-RHJYVNCBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)