Wichtige Dokumente
860499P
Avanti
D-ribo-Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860499P, powder
Synonym(e):
4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 200 mg (860499P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860499P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860499P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@](N)([H])CO
InChI
1S/C18H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3/t16-,17+,18-/m0/s1
InChIKey
AERBNCYCJBRYDG-KSZLIROESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)