860683P
Avanti
12:0 Dihydro SM (d18:0/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860683P, powder
Synonym(e):
N-lauroyl-D-erythro-sphinganylphosphorylcholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860683P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860683P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860683P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C35H73N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-17-18-19-21-22-24-26-28-34(38)33(32-43-44(40,41)42-31-30-37(3,4)5)36-35(39)29-27-25-23-20-15-13-11-9-7-2/h33-34,38H,6-32H2,1-5H3,(H-,36,39,40,41)/t33-,34+/m0/s1
InChIKey
AAKFURSPBCUAIO-SZAHLOSFSA-N
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3