Wichtige Dokumente
860641P
Avanti
Sphingosine-1-Phosphate (d17:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
D-erythro-sphingosine-1-phosphate (C17 base)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860641P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860641P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@]([H])(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C17H36NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(19)16(18)15-23-24(20,21)22/h13-14,16-17,19H,2-12,15,18H2,1H3,(H2,20,21,22)/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
InChIKey
VITGNIYTXHNNNE-LHMZYYNSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)